Vil du logge ind igen?
Screw top vials and closures, 8 mm
Leverandør: Thermo Scientific
These vials are compatible with a broad variety of autosamplers and have a 8-425 thread finish. While maintaining the standard outer dimensions the internal volumes of these vials range from below 300 µl to 2 ml.
  • Vials are made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimise contamination from handling
  • Polypropylene caps are chemically inert
  • Flanged caps are ideal for many japanese autosamplers
Certificeringer: Meets all requirements of US, EU, and JPN Pharmacopia.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Screw caps and seals
Model Hårdhed Tykkelse Ø Pakn VWR katalog nummer Mængde
Open-top screw caps, PP, for 2 ml screw cap septum vials - - 8 mm 1 HYPE60180-514
Blue silicone/clear PTFE seal, for 2 ml screw cap septum vials 30° shore 1,1 mm 8 mm 500 HYPE60180-515
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING