Trenbolone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERCA17607700EA 1780 DKK
EHERCA17607700
Trenbolone
Trenbolone
Formel: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00214395
CAS-nummer: 10161-33-8