6-Hydroxynicotinsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15521080EA 1020 DKK
EHERC15521080
6-Hydroxynicotinsyre
6-Hydroxynicotinsyre
Formel: C₆H₅NO₃
Molekylvægt: 139,11 g/mol
Smeltepunkt: 304…306 °C
MDL Number: MFCD00006277
CAS-nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9