Pyren ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAP1104-25GEA 288 DKK
TCIAP1104-25G TCIAP1104-500G TCIAP1104-100G
Pyren ≥97.0% (by GC)
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
Molekylvægt: 202,26 g/mol
Kogepunkt: 404°C
Smeltepunkt: 148…150 °C
MDL Number: MFCD00004136
CAS-nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08147
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/35/28991735.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency