Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "solid-phase-extraction-plates"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/12/18989812.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sorter efter:
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   HyperSep™ Retain™-CX is a high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with sulfonic acid functional groups to retain basic ...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   SOLA™μ 96 well SPE micro elution plates are specifically designed to meet the increasingly demanding challenges found within bioanalysis. The micro el...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Thermo Scientific™ HyperSep Aminopropyl SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent that allows both polar and anion exchange inte...
Leverandør:  Cayman Chemical
Beskrivelse:   These 96-well glass plates are for use with the Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit. To prepare for use, clean the plate with warm soapy water and the...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, 100 mg
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Lab plate, 96-well, PS, HyperSep™, ZiO₂
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Thermo Scientific™ HyperSep SAX Strong Anion Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong anion exchange sorbent for extraction ...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Thermo Scientific HyperSep™ C18 SPE 96-well plates and individual wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately pola...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste