Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Test for mikroorganismer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/38/18989538.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der re...
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Test kit
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   The Total Coliform MEL Laboratory is designed for analysts who need portable or small-scale microbiology testing capabilities. From a remote field loc...
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria. Sulfate reducing bacteria (SRB) are o...
UOM:  1 * 27 Items
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Hach Paddle testers allow fast, easy screening of water samples, solid surfaces, and nonviscous liquids where unsanitary conditions may exist. The pad...
Varenummer: (HACH2918700)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   BOD seed inoculum for use in biochemical oxygen demand (BOD5) test procedures. A blend of specialized microbial cultures in an easy-to-use capsule. De...
UOM:  1 * 50 Items
Varenummer: (HACH2831409)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
UOM:  1 * 9 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste