3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33680.MDEA 1700 DKK
H33680.MD H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅F₆NS
Molekylvægt: 237,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652430
CAS-nummer: 1240256-99-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III