Vil du logge ind igen?
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 5153-68-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1864209
MDL No.: MFCD00024828
Formula: C₉H₉NO₂
CAS-nummer: 7559-36-6
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 g A14721.22
25 g A14721.14
5 g A14721.06
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Melting point 100-104°
Formula weight 163.18
CAS-nr 5153-68-4
Purity 98%
Opbevaringstemperatur 2°C to 8°C
Molecular formula C9H9NO2
MDL No. MFCD00024828
Beilstein reference 1864209
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal