17α-Hydroxyprogesterone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14241000EA 495 DKK InStock
EHERC14241000
17α-Hydroxyprogesterone
17α-Hydroxyprogesterone
Formel: C₂₁H₃₀O₃
Molekylvægt: 330,46 g/mol
MDL Number: MFCD00003659
CAS-nummer: 68-96-2
EINECS: 200-699-4
UN nummer: 0000