1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24011.03EA 573 DKK
B24011.03 B24011.14 B24011.06
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Formel: C₁₃H₉N₃OS
Molekylvægt: 255,30 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021611
CAS-nummer: 1147-56-4
EINECS: 214-555-3