Vil du logge ind igen?
Thiazole-2-carbaldehyde ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Advarsel
Formula: C₄H₃NOS
Boiling Pt: 76°C - 78°C (24mmHg)
Density: 1,288
Flash Pt: 68°C
Storage Temperature: Køleskab
MDL Number: MFCD00142924
CAS-nummer: 10200-59-6
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-red to brown Liquid
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pack type Pakn VWR katalog nummer Mængde
Glass bottle 1 g ACRO377680010
Glass bottle 5 g ACRO377680050
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Densitet 1.288
Flammepunkt 68°C
Kogepunkt 76°C - 78°C (24mmHg)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal