β-Nitrostyrene til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18165.0025EA 486 DKK
8.18165.9999 8.18165.0025
β-Nitrostyrene til syntese, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
Molekylvægt: 149,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C