2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14233500EA 1040 DKK
EHERC14233500
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
CAS-nummer: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0
UN nummer: 0000