(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H57434.06EA 1860 DKK
H57434.06 H57434.14 H57434.03
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molekylvægt: 129,16
Smeltepunkt: 250…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01630787
CAS-nummer: 25137-00-2