Butylhexanoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAH0107-25MLEA 132 DKK
TCIAH0107-25ML TCIAH0107-500ML
Butylhexanoat ≥98.0% (by GC)
Butylhexanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekylvægt: 172,27 g/mol
Kogepunkt: 208°C
Flammepunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00053804
CAS-nummer: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/69/28970169.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %