5-Chlorvalerylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H56237.18EA 3430 DKK
H56237.18 H56237.22
5-Chlorvalerylchlorid ≥98%
5-Chlorvalerylchlorid
Formel: C₅H₈Cl₂O
Molekylvægt: 155,02 g/mol
Kogepunkt: 38…39 °C
Massefylde: 1,2
Flammepunkt: 91 °C (196 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000758
CAS-nummer: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II