3-Brom-4-methylthiophen ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB1541-25GEA 1610 DKK
TCIAB1541-25G TCIAB1541-5G
3-Brom-4-methylthiophen ≥93.0% (by GC)
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Molekylvægt: 177,06 g/mol
Kogepunkt: 180°C
Flammepunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00130084
CAS-nummer: 30318-99-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/28933312.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %