2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA1014-25MLEA 813 DKK
TCIAA1014-25ML TCIAA1014-5ML
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123,15 g/mol
Kogepunkt: 202°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00003089
CAS-nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/63/28928763.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %