Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Affarvningsreagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (E732-25)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 Items
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 Items
Varenummer: (PIER24614)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Silver Stain Rescue Reagent kan gendanne overfremkaldte eller ujævnt fremkaldte geler og derved undgå tidsforbruget og frustrationen over at skulle ge...
UOM:  1 * 40 ml
Varenummer: (J62931.8U)
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5