Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Leak diverter for roofs
Leverandør: New Pig
PIG®
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl-coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Bestillingsoplysninger: Please order hoses and hanging straps separately.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse L×B Pakn VWR katalog nummer Mængde
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 760×760 mm 1 121-0168
Leak diverter, clear, 8 grommets 1520×1520 mm 1 NEWPTLS462-CL
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 1520×1520 mm 1 121-0159
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 3050×1520 mm 1 121-0169
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 6100×3050 mm 1 121-0170
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 3660× 3660 mm 1 121-0162
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 4570×4570 mm 1 121-0163
Lækageafleder, til tage, halvgennemsigtig, flammehæmmende, fælderesistent og slidstærk 6100×6100 mm 1 121-0164
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Gummirem, længde på 355,5 mm 4 121-0165
Gummirem, længde på 482,5 mm 4 121-0166
Gummirem, længde på 609,5 mm 4 121-0167
Klar afløbsslange, længde på 3 m 1 121-0172
Klar afløbsslange, længde på 7,32 m 762 cm 121-0171
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal