Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Toluen ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Leverandør: Merck
Farlig
1.00849.1000 1.00849.2500
Toluen ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92,14 g/mol
Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -95 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) >=99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue <= 3.0 mg/l
Water <= 0.03%
Color <=10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) <= 3ng/ml
Suitability Residue Analysis
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal