Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Multi channel pipettes, electronic, Eppendorf Xplorer plus®
Leverandør: Eppendorf
Xplorer plus®
Easy to use, precise micropipette with reduced weight, specially designed for high professional standards to provide optimal support for the daily work, with a intuitive operating concept and design based on the proven Eppendorf PhysioCare® Concept.
  • Intuitive operation with multifunction selection dial, multi language menu, help function, light and easy tip loading and ejection
  • High reproducibility of measurement results
  • Programming of multiple modes in a sequence
  • Password protection
  • Easy maintenance, service interval warning
Pipetting modes: Auto-dispense; dispense; pipetting; pipetting and mixing; manual pipetting; multi aspirate; dilution; sequential pipetting; sequential dispensing; reverse pipetting
Bestillingsoplysninger: Supplied with charger.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
8-Channel
Volumen Inddeling Nøjagtighed Usikkerhed Farvekode Til pipettespidser Pakn VWR katalog nummer Mængde
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % koksgrå 10 / 20 µl 1 613-2235
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % orange 200 / 300 µl 1 613-2239
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % grøn 1250 µl 1 613-2241
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % gul 200 / 300 µl 1 613-2237
12-Channel
Volumen Inddeling Nøjagtighed Usikkerhed Farvekode Til pipettespidser Pakn VWR katalog nummer Mængde
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % koksgrå 10 / 20 µl 1 613-2236
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % orange 200 / 300 µl 1 613-2240
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % grøn 1250 µl 1 613-2242
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % gul 200 / 300 µl 1 613-2238
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Wall mount for Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus 1 613-5192 Unavailable
Charging shell for charging carousel for Xplorer®/Xplorer plus® pipettes 1 EPPE4880602.000
Power supply with power plug adapters for charger carousel series 4880 1 EPPE4880603.006
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal