L(-)-Malic acid monosodium salt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA11064.02EA 0 DKK
SERA11064.02
L(-)-Malic acid monosodium salt
L(-)-Malic acid monosodium salt
Formel: C₄H₅NaO₅
CAS-nummer: 68303-40-2