2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14463700EA 1090 DKK
EHERC14463700
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00006135
CAS-nummer: 25773-40-4
EINECS: 247-256-1