m-Cresol
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Methylphenol
EDQMY0000301EA
1770
DKK
EDQMY0000301
m-Cresol
m-Cresol
Formel:
CH₃C₆H₄OH Molekylvægt: 108,14 g/mol Kogepunkt: 202,2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 11,5 °C Massefylde: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 73 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002302 CAS-nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN nummer: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...