Du Søgte efter: Specialkuvetter
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (634-0944)
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KART2618)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 Items
Varenummer: (TINT605534)
Leverandør: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (KART2630)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM: 1 * 500 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Varenummer: (PERCB0017054)
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Varenummer: (LPIT110511)
Leverandør: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM: 1 * 1.000 Items
Varenummer: (HACHHBK059)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SARS68.752)
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: Polypropylene round opaque cuvette for sample preparation with LKB analyser.
UOM: 1 * 5.000 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom