Nalidixic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
EHERC15412000EA 1040 DKK
EHERC15412000
Nalidixic acid
Nalidixic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molekylvægt: 232,24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7