Benzo[k]fluoranthene
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SIALBCR048R-10MGEA 1330 DKK
SIALBCR048R-10MG PROOBCR-048R
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Formel: C₂₀H₁₂
MDL Number: MFCD00046287
CAS-nummer: 207-08-9
EINECS: 205-916-6