1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11289.22EA
4210
DKK
A11289.22
A11289.14
A11289.06
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂ Molekylvægt: 220,70 g/mol Smeltepunkt: ∼ 163 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012950 CAS-nummer: 530-47-2 EINECS: 208-481-0 |