Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17783.06EA
584
DKK
A17783.06
A17783.22
A17783.14
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Molekylvægt: 156,10 g/mol Smeltepunkt: ∼ 283 °C (dec.) Massefylde: 1,749 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005200 CAS-nummer: 570-22-9 EINECS: 209-327-5 |