Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21322.14EA 1030 DKK
B21322.14 B21322.22 B21322.06
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formel: C₄F₁₀O₂S
Molekylvægt: 302,09 g/mol
Kogepunkt: 65…66 °C
Smeltepunkt: –110 °C
Massefylde: 1,750
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007422
CAS-nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II