1,3-Difluoroacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51145.03EA
1230
DKK
H51145.03
H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Formel:
C₃H₄F₂O Molekylvægt: 94,06 g/mol Kogepunkt: 101…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368665 CAS-nummer: 453-14-5 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |