(Ethylthio)acetone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L04142.06EA 695 DKK
L04142.06 L04142.14
(Ethylthio)acetone 95%
(Ethylthio)acetone
Formel: C₅H₁₀OS
Molekylvægt: 118,20 g/mol
Kogepunkt: 170…172 °C
Flammepunkt: 52 °C (125 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026976
CAS-nummer: 20996-62-7
EINECS: 244-143-9
ADR: 3,III