2-Pyridylacetonitrile ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13087.06EA 556 DKK
A13087.06 A13087.14 A13087.22
2-Pyridylacetonitrile ≥99%
2-Pyridylacetonitrile
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118,14 g/mol
Kogepunkt: 66…68 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 23…25 °C
Massefylde: 1,059
Flammepunkt: 93 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006346
CAS-nummer: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,II