Decafluorobenzhydrol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L02197.06EA 1250 DKK
L02197.06
Decafluorobenzhydrol ≥97%
Decafluorobenzhydrol
Formel: C₁₃H₂F₁₀O
Molekylvægt: 364,14 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000297
CAS-nummer: 1766-76-3
EINECS: 217-185-0