(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5M in THF, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
429171000.EA 1660 DKK
429171000.
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5M in THF, AcroSeal™
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Molekylvægt: 142,2 g/mol
Kogepunkt: 40 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,895 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145454
CAS-nummer: 81290-20-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M