2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 149)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20014900EA 1840 DKK
EHERC20014900
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 149)
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 149)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molekylvægt: 360,88 g/mol
CAS-nummer: 38380-04-0