Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af planlagt systemvedligeholdelse vil vwr.com være midlertidigt utilgængelig 24. februar fra kl. 12:00 - 20:00.
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
RevertAid™ H minus first strand cDNA synthesis kits
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
K1632EA 4040 DKK InStock
K1632 K1631
RevertAid™ H minus first strand cDNA synthesis kits
Molekylær biologiske reagenser RT-PCR and cDNA Reagents
Leveringsinformation: Each kit includes RevertAid™ H Minus Reverse Transcriptase, RiboLock™ RNase Inhibitor, 5X Reaction Buffer, dNTP Mix, Oligo(dT)₁₅ Primer, Random Hexamer Primer, Control RNA, Control Primers and nuclease-free water.
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal