Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "scintillation-cocktails"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   BetaMax™ ES, as its name implies, is the most efficient environmentally safe LSC cocktail for beta particle counting in non-aqueous samples.
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   EcoLite(+)™ is a unique formulation of media possessing exceptional water and salt holding characteristics. Difficult-to-count RIA samples, basic samp...
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   UniverSol™ is a very efficient environmentally safe, non-toxic,biodegradable liquid scintillation cocktail of the “gelling” variety. The physical char...
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   EcoLume™ is a non-toxic, non-hazardous, non-flammable biodegradable liquid scintillation counting solution. Using EcoLume™ eliminates other toxic cock...
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   CytoScint™ ES is a complete, ready-to-use environmentally safe liquid scintillation solution designed for “one-step” counting of filters, thin-layer c...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5