Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Bæreposer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Varenummer: (BRDY099162)
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BRDY051172)
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BRDY050979)
Blocked
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Nylon pouch with attachment loop on back.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BRDY806200)
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (PRTWB901BKR)
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (113-6941)
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Medium size travel bag
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Material pouch, Materiale: Leather, Material pouch, black
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste