Sudan black B
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16986110EA 1520 DKK
EHERC16986110
Sudan black B
Sudan black B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Molekylvægt: 456,55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006919
CAS-nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1