Nystatin
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PROOICRS0369EA
2220
DKK
PROOICRS0369
Nystatin
Nystatin
Formel:
C₄₇H₇₅NO₁₇ Molekylvægt: 926,09 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD25541651 CAS-nummer: 1400-61-9 EINECS: 215-749-0 |