Nystatin
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ICNA194534.5EA 251 DKK
ICNA194534.5
Nystatin
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molekylvægt: 926,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD25541651
CAS-nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0