Nystatin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC15661000EA 665 DKK
EHERC15661000
Nystatin
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molekylvægt: 926,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD25541651
CAS-nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0