1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18254.14EA 3750 DKK
A18254.14 A18254.06 A18254.22
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formel: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Molekylvægt: 264,15 g/mol
Smeltepunkt: 186…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00150615
CAS-nummer: 81012-89-7
EINECS: 220-171-7