Spermine tetrahydrochloride
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16972742EA 1240 DKK
EHERC16972742
Spermine tetrahydrochloride
Spermine tetrahydrochloride
Formel: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Molekylvægt: 348,19 g/mol
MDL Number: MFCD00012914
CAS-nummer: 306-67-2
EINECS: 206-189-8