Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADP-Na2, oxideret form)
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA30315.03EA
0
DKK
SERA30315.03
SERA30315.04
SERA30315.05
SERA30315.02
Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADP-Na2, oxideret form)
Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADP-Na2, oxideret form)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Molekylvægt: 787,37 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00065390 CAS-nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |