Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "t-shirts"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/88/18989888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This soft and comfortable T-shirt with V-neck is made of a double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% ...
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   These high quality shirts are made of 100% cotton.
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   Single jersey classical T-shirt made of combed cotton.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This protective anti-static T-shirt is both light and comfortable. It is ideal for environments where electro-static resistance is needed. Composed of...
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Tubular knit T-shirts made from 100% ring-spun cotton (single jersey). The grey melange shirt is made from 85% cotton and 15% viscose, while the yello...
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   T-shirt with short sleeves, made of 44,5% polyester Cocona® and 55,5% standard polyester. The material transports moisture, absorbs odour, dries very ...
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (Single Jersey). The models in colour grey melange are made of 85% cotton and 15% viscose.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste