Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
outdoor-caps-and-headbands
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Denne vendbare hue er fremstillet af 100 % polyesterfleece. Den er ideel til brug på steder, hvor høj synlighed er påkrævet.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (KWIN100634540)
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This baseball cap is made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filament fibres, which means ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Denne enkle hue er fremstillet af 75 % polyester og 25 % bomuld og har fleecefor (100 % polyester).
Varenummer: (113-6407)
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Double knitted beanie made of 100% acrylic.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste