Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sorter efter:
Varenummer: (113-7137)
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This overall, made of polyester, cotton and Isosoft lining, offers protection from temperatures down to −40 °C. Cold bridges are avoided.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   These standard overalls are made of Kingsmill fabric consisting of 65% polyester and 35% cotton. The material is fully pre-shrunk and has superior dye...
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   The critical areas to the front of the garment (including the hood, arms and legs) are made from the MICROGARD® 2000 STANDARD fabric (PE laminate with...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 35
  1  2  3  4  5  Næste